Läs mer
Thermo Scientific™ Brij™ -35 Surfact-Amps™ Tvättmedelslösning
Produktkod. 11841455 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
500 mL
6 x 10 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
50ml
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11841455 6 x 10 mL Paket med 6
13424269 500 mL 500ml
13414269 50 mL 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11841455 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 28316
Stabiliserad Brij-35 tvättmedel tillhandahålls som 10 % och 30 % lösningar för användning i olika proteinmetoder inklusive cellys och HPLC.
Thermo Scientific™ Brij-35 Detergent Solutions är stabiliserade 10% och 30% lösningar av Brij-35 tvättmedel för användning i olika proteinmetoder.
Ytterligare information och onlinebeställning
Brij-35 är ett nonjoniskt ytaktivt polyoxietylen som oftast används som en komponent i cellysbuffertar eller som ett ytaktivt ämne i olika HPLC-tillämpningar. Tvättmedlet finns i två former: a Thermo Scientific Surfact-Amps™ Tvättmedelslösning (hög renhet, 10 % lösning) och en standardlösning 30 %.
Surfact-Amps Detergent Solutions (10 % w/v) ger oöverträffad renhet, kvalitet och stabilitet. Till skillnad från neet-tvättmedel, som är extremt trögflytande, Surfact-Amps 10 % lösningar är lätta att pipettera och dispensera exakt. De ytaktiva lösningarna är noggrant förberedda och förpackade under kväve i glasampuller, vilket säkerställer deras stabilitet och eliminerar ansamling av peroxider och nedbrytningsprodukter.
Höjdpunkter:
  • Brij-35–ett nonjoniskt tvättmedel för användning i olika proteinmetoder
  • Exakt– 10% och 30% tvättmedelslösningar i ultrarent vatten
  • Lätt att använda– lösningarna är enkla att dispensera och späda för användning
Egenskaper för detergent:
  • Molekylvikt: 1225g
  • Tvättmedelsklass: Icke-jonisk
  • Samlingsnummer: 40
  • Micells molekylvikt: 49 000 g
  • Kritisk micellkoncentration (CMC): 0,09 mM (0,011 %, vikt/volym)
  • Molnpunkt:> 100 °C
  • Dialyserbar: Nej
Surfact-Amps Tvättmedelslösning (delnr 28316):
  • Exakt– exakt 10 % tvättmedelslösning i ultrarent vatten
  • Lätt att använda– lösningen är enkel att dispensera och späda för användning
  • Exceptionellt ren– mindre än 1,0 μekv/ml peroxider och karbonyler
  • Stabil– packad i glasampuller under inert kvävgas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Detergent
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur
Form Vätska
Produktlinje Brij, Surfact-Amps
Reagenstyp Detergentlösning
Kvantitet 6 x 10 mL