Läs mer
Thermo Scientific™ Brij™ -35 Surfact-Amps™ Tvättmedelslösning
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Brij-35 Detergent Solutions är stabiliserade 10% och 30% lösningar av Brij-35 tvättmedel för användning i olika proteinmetoder.
Ytterligare information och onlinebeställning
Brij-35 är ett nonjoniskt ytaktivt polyoxietylen som oftast används som en komponent i cellysbuffertar eller som ett ytaktivt ämne i olika HPLC-tillämpningar. Tvättmedlet finns i två former: a Thermo Scientific Surfact-Amps™ Tvättmedelslösning (hög renhet, 10 % lösning) och en standardlösning 30 %.
Surfact-Amps Detergent Solutions (10 % w/v) ger oöverträffad renhet, kvalitet och stabilitet. Till skillnad från neet-tvättmedel, som är extremt trögflytande, Surfact-Amps 10 % lösningar är lätta att pipettera och dispensera exakt. De ytaktiva lösningarna är noggrant förberedda och förpackade under kväve i glasampuller, vilket säkerställer deras stabilitet och eliminerar ansamling av peroxider och nedbrytningsprodukter.
Höjdpunkter:
Brij-35–ett nonjoniskt tvättmedel för användning i olika proteinmetoder
Exakt– 10% och 30% tvättmedelslösningar i ultrarent vatten
Lätt att använda– lösningarna är enkla att dispensera och späda för användning
Egenskaper för detergent:
- Molekylvikt: 1225g
- Tvättmedelsklass: Icke-jonisk
- Samlingsnummer: 40
- Micells molekylvikt: 49 000 g
- Kritisk micellkoncentration (CMC): 0,09 mM (0,011 %, vikt/volym)
- Molnpunkt:> 100 °C
- Dialyserbar: Nej
Surfact-Amps Tvättmedelslösning (delnr 28316):
Exakt– exakt 10 % tvättmedelslösning i ultrarent vatten
Lätt att använda– lösningen är enkel att dispensera och späda för användning
Exceptionellt ren– mindre än 1,0 μekv/ml peroxider och karbonyler
Stabil– packad i glasampuller under inert kvävgas
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur |
| Form | Vätska |
| Produktlinje | Brij, Surfact-Amps |
| Reagenstyp | Detergentlösning |
| Kvantitet | 500 mL |