Läs mer
Brij™ 35, Fisher BioReagents
Produktkod. 10366553
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10366553 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10366553 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP345500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This nonionic detergent is used for solubilizing proteins and isolating membrane complexes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Brij™ 35
Färg White
CAS 9002-92-0
Fysisk form Solid
Smältpunkt 40°C
pH 5.5 to 7.0
Kvantitet 500 g
Hydroxylvärde 40 to 60
Identifiering Pass Test
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C14H30O2
Linjär formel C12H25 (OCH2CH2)n
Vatten 3% max.
MDL-nummer MFCD00043063
Merck Index 15, 7675
Synonym Polyoxyethylene (23) Lauryl Ether
InChI-nyckel SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCCCCCCCOCCO
IUPAC-namn 2-(dodecyloxy)ethan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 230.39
Formel vikt 1199.56