Läs mer
Brij™ 35, For Synthesis, MilliporeSigma™
Beskrivning
- Used for analysis
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Polyoxyethylene lauryl ether |
| Färg | White |
| Fysisk form | Liquid |
| Kokpunkt | 100°C |
| Densitet | 1.05g/cm3 (20°C) |
| pH | 5.5 to 7.0 (at 100 g/L, H2O, 20°C) |
| Kvantitet | 1 kg |
| Flampunkt | >149°C |
| Hydroxylvärde | 45 to 50 |
| Förpackning | Plastic bottle |
| Visa mer |