Läs mer
BRIJ™ 35, MP Biomedicals™
Produktkod. 11406601 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11406601 250 g 250g
11496591 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11406601 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219484083
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    614.00 SEK
    584.22 SEK / 250g
    Save 29.78 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 9002-92-0
Molekylformel C14H30O2
Molekylvikt (g/mol) 230.39
MDL-nummer MFCD00043063
InChI-nyckel SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Polyoxyethylene 23 Lauryl Ether
IUPAC-namn 2-(dodecyloxi)etan-1-ol
LEDER CCCCCCCCCCCCOCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BRIJ 35
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • BRIJ 35, reagens för molekylärbiologi
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .