Läs mer
BRIJ™ 35, MP Biomedicals™
Produktkod. 11496591 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11496591 100 g 100g
11406601 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11496591 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219484080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    307.00 SEK
    292.11 SEK / 100g
    Save 14.89 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 9002-92-0
Molekylformel C14H30O2
Molekylvikt (g/mol) 230.39
MDL-nummer MFCD00043063
InChI-nyckel SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Polyoxyethylene 23 Lauryl Ether
IUPAC-namn 2-(dodecyloxi)etan-1-ol
LEDER CCCCCCCCCCCCOCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BRIJ 35
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • BRIJ 35 molecular biology reagent
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H413-Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P330-Skölj munnen.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: BRIJ 35