Läs mer
Brij™ L23 PHARMA-PA-(MV), tidigare namn Brij™ 35
Produktkod. 10226430 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
HDPE plastflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10226430 1 kg HDPE plastflaska 1kg
10124810 250 g HDPE plastflaska 250g
10043100 500 g HDPE plastflaska 500g
11956941 5 kg Plast trumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10226430 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 228340010
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 9002-92-0 | C14H30O2 | 230,39 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9002-92-0
Molekylformel C14H30O2
Molekylvikt (g/mol) 230.39
MDL-nummer MFCD00043063
InChI-nyckel SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Polyoxyethylene(23)lauryl ether
IUPAC-namn 2-(dodecyloxi)etan-1-ol
LEDER CCCCCCCCCCCCOCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Brij™ 35
Färg Vitt
Syravärde 5 mg KOH/g max.
Fysisk form Vaxiga pellets
Kokpunkt >100,0 °C
Smältpunkt 33,0 °C till 40,0 °C
Kvantitet 1 kg
Flampunkt >149 °C
Hydroxylvärde 40 till 60 mg KOH/g
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning HDPE plastflaska
Linjär formel C12H25(OCH2CH2)23OH
Vatten 1% max.
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: löslig i metanol, etanol, propylenglykol, olöslig i mineralolja och vegetabiliska oljor
Formel vikt 1199.56
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.