Läs mer
Brij™ L23 PHARMA-PA-(MV), previous name Brij™ 35
Produktkod. p-4510284 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
HDPE plastflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
500g
5kg
Produktkod. 10124810
Brand: Thermo Scientific Acros 228342500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 9002-92-0 | C14H30O2 | 230.39 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9002-92-0
Molekylformel C14H30O2
Molekylvikt (g/mol) 230.39
MDL-nummer MFCD00043063
InChI-nyckel SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Polyoxyethylene(23)lauryl ether
IUPAC-namn 2-(dodecyloxi)etan-1-ol
LEDER CCCCCCCCCCCCOCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Brij™ 35
Färg Vitt
Syravärde 5mg KOH/g max.
Fysisk form Vaxiga pellets
Kokpunkt >100.0°C
Smältpunkt 33.0°C to 40.0°C
Kvantitet 250 g
Flampunkt >149°C
Hydroxylvärde 40 to 60mg KOH/g
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning HDPE plastflaska
Linjär formel C12H25(OCH2CH2)23OH
Vatten 1% max.
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, propylene glycol, insoluble in mineral oil and vegetable oils
Formel vikt 1199.56
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.