Läs mer
Thermo Scientific™ Brij™ -58 Surfact-Amps™ Tvättmedelslösning
Produktkod. 11891455 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
6 x 10 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11891455 6 x 10 mL Paket med 6
1 options
Produktkod. 11891455 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 28336
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Renat Brij-58 tvättmedel som är stabiliserat och levereras som en 10% lösning i 10mL glasampuller för proteinforskning och molekylärbiologi.
Thermo Scientific™ Surfact-Amps 58 Detergent Solution är högrenat Brij™ -58 tvättmedel stabiliserat och levereras som en 10 % lösning i 10 ml glasampuller.
Detta är en lättanvänd 10 % (vikt/volym) lösning av renad Brij™ -58 tvättmedel för användning i rutinmässiga och efterfrågade proteinforskningsmetoder och molekylärbiologiska tekniker. Brij-58 är ett nonjoniskt ytaktivt ämne av polyoxietylen som oftast används i HPLC-tillämpningar.
Surfact-Amps™ Detergent Solutions (10 % w/v) ger oöverträffad renhet, kvalitet och stabilitet. Till skillnad från snygga tvättmedel, som är extremt trögflytande, Surfact-Amps 10 % lösningar är lätta att pipettera och dispensera exakt. De ytaktiva lösningarna är noggrant förberedda och förpackade under kväve i glasampuller, vilket säkerställer deras stabilitet och eliminerar ansamling av peroxider och nedbrytningsprodukter.
Höjdpunkter:
Brij-58– en nonjonisk detergent för användning som ett ytaktivt medel vid HPLC
Exakt– exakt 10 % tvättmedelslösning i ultrarent vatten
Lätt att använda– lösningen är enkel att dispensera och späda för användning
Exceptionellt ren– mindre än 1,0 μekv/ml peroxider och karbonyler
Stabil– packad i glasampuller under inert kvävgas
Egenskaper för detergent:
  • Molekylvikt: 1120
  • Tvättmedelsklass: Icke-jonisk
  • Samlingsnummer: 70
  • Micells molekylvikt: 82 000
  • Kritisk micellkoncentration (CMC): 0,077 mM (0,0086 %, vikt/volym)
  • Molnpunkt:> 100 °C
  • Dialyserbar: Nej
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Detergent
Innehåll och lagring Store at Room Temperature
Form Liquid
Produktlinje Brij, Surfact-Amps
Reagenstyp Detergent Solution
Kvantitet 6 x 10 mL