Läs mer
Brij™ 98
Produktkod. 10117553 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10117553 100 g Glasflaska 100g
10641832 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10117553 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 347181000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    382.00 SEK
    338.65 SEK / 100g
    Save 43.35 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 9004-98-2 | C58H116O21 | 1149,55 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9004-98-2
Molekylformel C58H116O21
Molekylvikt (g/mol) 1149.55
MDL-nummer MFCD00074369
InChI-nyckel TVSFHLHLHUYZNN-KTKRTIGZSA-N
Synonym Polyoxyethylene(20) oleyl ether
PubChem CID 5364713
IUPAC-namn (69Z)-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45,48,51,54,57,60-icosaoxaoctaheptacont-69-en-1-ol
LEDER CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Brij™ 98
Färg Vit till grädde
Syravärde 1 mg KOH/g max.
Fysisk form Mjuk vaxartad fast substans
Kokpunkt >100,0 °C
Smältpunkt 30,0 °C
Densitet 1.0700g/mL, 1.07
Kvantitet 100 g
Flampunkt >150 °C
Hydroxylvärde 50 till 65 mg KOH/g
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C18H35(OCH2CH2)nOH
Vatten 3% max.
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: löslig i etanol, toluen, propylenglykol, olöslig i bomullsfröolja, mineralolja
Formel vikt 1149.56
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Brij|TS 98
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.