Läs mer
Brij™ C20
Produktkod. 10792705 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10792705 2.5 kg 2.5kg
10515121 5 g 5g
10748562 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10792705 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 344290025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-07-2026
CAS: 9004-95-9 | C56H114O21 | 1123,51 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9004-95-9
Molekylformel C56H114O21
Molekylvikt (g/mol) 1123.51
MDL-nummer MFCD00080892
InChI-nyckel NLMKTBGFQGKQEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Polyoxyethylene(20) cetyl ether
PubChem CID 2724259
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Brij™ C20
Färg Vitt
Syravärde 1mg KOH/g max.
Fysisk form Pellets
Smältpunkt 35.4°C to 39.6°C
Kvantitet 2.5 kg
Flampunkt >149°C
Hydroxylvärde 45 to 60mg KOH/g
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Plastflaska
Linjär formel C16H33(OCH2CH2)20OH
Vatten 1% max.
Merck Index 10, 7449
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in lower alcohols, insoluble in propylene glycol, coal-tar hydrocarbo, n, cottonseed and mineral oil
IUPAC-namn 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45,48,51,54,57,60-icosaoxahexaheptacontan-1-ol
Formel vikt 1123.5
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.