Läs mer
Brij∣r L23, elektroforesreagens
Produktkod. 15467329
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15467329 250 g 250g
15457329 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15467329 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66096.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
CAS: 9002-92-0
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Brij™ L23
Färg Vitt
Namnnotering Elektroforesreagens
CAS 9002-92-0
Fysisk form Vaxartad fast
Smältpunkt ∼35 °C till 40 °C
Kvantitet 250 g
MDL-nummer MFCD00080891
Synonym Brij™ 35; Tricosaethylene glycol mono-n-dodecyl ether
Löslighetsinformation Lösligt i vatten
Formel vikt 1199.57
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.