Läs mer
Brij∣r L23
Beskrivning
Brij™ L23 används i Stein-Moore kromatografi. Används i schleroterapibehandlingar för de som lider av missbildningar och mutationer i blodkärlen. Det fungerar som ett ytaktivt ämne i micellär elektrokinetisk kromatografi (MEKC).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
mg/ml) vid 20 C °metanol, kloroform och etanol.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Förvaras svalt och torrt i tättsluten behållare. Med bra ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Används som vätmedel, rengöringsmedel eller emulgeringsmedel. Brij ™L23 är ett rengöringsmedel som används för att mäta koncentrationen av kimrök i lungvävnader.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Brij 35 |
| Smältpunkt | ∽35 °C till 40 °C |
| Kvantitet | 250 g |
| Linjär formel | CH3(CH2)10CH2(OCH2CH2)23OH |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten (40 mg/ml) vid 20 °C metanol, kloroform och etanol. |
| Formel vikt | 1199.57 |
Säkerhet och hantering
- Brij L23
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges)..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.