Läs mer
Brij∣r L23
Produktkod. 11442478
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11442478 5000 g 5000g
11432478 250 g 250g
11422478 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11442478 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15809.0I
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 9002-92-0 | C14H30O2 | 230,39 g/mol
Brij™ L23 används i Stein-Moore kromatografi. Används i schleroterapibehandlingar för de som lider av missbildningar och mutationer i blodkärlen. Det fungerar som ett ytaktivt ämne i micellär elektrokinetisk kromatografi (MEKC).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
Brij™ L23 används i Stein-Moore kromatografi. Används i schleroterapibehandlingar för de som lider av missbildningar och mutationer i blodkärlen. Det fungerar som ett ytaktivt ämne i micellär elektrokinetisk kromatografi (MEKC).
Löslighet Löslig i vatten (40
mg/ml) vid 20 C °metanol, kloroform och etanol.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Förvaras svalt och torrt i tättsluten behållare. Med bra ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Används som vätmedel, rengöringsmedel eller emulgeringsmedel. Brij ™L23 är ett rengöringsmedel som används för att mäta koncentrationen av kimrök i lungvävnader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 9002-92-0
Molekylformel C14H30O2
Molekylvikt (g/mol) 230.39
MDL-nummer MFCD00043063
InChI-nyckel SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Brij™ 35; Tricosaethylene glycol mono-n-dodecyl ether
IUPAC-namn 2-(dodecyloxi)etan-1-ol
LEDER CCCCCCCCCCCCOCCO
Specifications
Kemiskt namn eller material Brij™ L23
Smältpunkt ∼35 °C till 40 °C
Kvantitet 5000 g
Linjär formel CH3(CH2)10CH2(OCH2CH2)23OH
Löslighetsinformation Löslig i vatten (40 mg/ml) vid 20 °C metanol, kloroform och etanol.
Formel vikt 1199.57
compliance-icons
Product Identifier
  • Brij L23
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges)..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.