Läs mer
Brilacidin, MedChemExpress
Description
Brilacidin (PMX 30063) is an anti-infective antimicrobial with MIC90s of 1 and 8 μg/mL for Gram-positive bacteria Streptococcus pneumonia and Streptococcus viridans, and MIC90 of 8 and 4 μg/mL for Gram-negative bacteria Haemophilus influenza and Pseudomonas aeruginosa. Brilacidin is a defensin mimetic antibiotic compound.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Brilacidin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1224095-98-0 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 1 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C40H50F6N14O6 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | PMX 30063 |
| LEDER | O=C(C1=NC=NC(C(NC2=CC(C(F)(F)F)=CC(NC(CCCCNC(N)=N)=O)=C2O[C@H]3CNCC3)=O)=C1)NC4=CC(C(F)(F)F)=CC(NC(CCCCNC(N)=N)=O)=C4O[C@H]5CNCC5 |
| Show More |