Läs mer
Brilanestrant, MedChemExpress
Produktkod. 16475408
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16475408 10 mg 10mg
16441597 50 mg -
16428127 5 mg -
16416016 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16475408 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12864
MedChemExpress Brilanestrant (ARN-810; GDC-0810) is an orally bioavailable selective estrogen receptor degrader (SERD) with IC50 of 0.7 nM.
Brilanestrant (ARN-810
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Brilanestrant
CAS 1365888-06-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H20ClFN2O2
Kvantitet 10 mg
Synonym ARN-810 GDC-0810
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (223.76 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)/C=C/C1=CC=C(/C(C2=CC3=C(NN=C3)C=C2)=C(C4=CC=C(F)C=C4Cl)/CC)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 446.9
Formel vikt 446.9
Procent renhet 98.53%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death