Läs mer
Thermo Scientific™ Brilliance™ CampyCount Agar
Produktkod. 12719080
Change view
Formatera:
90 mm monoplate
Tillverkningsursprung:
Storbritannien
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Formatera Tillverkningsursprung unitSize
12719080 90 mm monoplate Storbritannien Varje
1 options
Produktkod. 12719080 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PO1185A
Identifiera och räkna upp Campylobacter jejuni och C. coli exakt och effektivt från fjäderfäprover på plattläsarvänliga, kromogena plattor.
Räkna upp Campylobacter jejuni och C. coli exakt, specifikt och enkelt från fjäderfä och relaterade prover med hjälp av Thermo Scientific™ Brilliance™ CampyCount Agar. Det genomskinliga mediet, på vilket Campylobacter producerar distinkta mörkröda kolonier, gör identifiering och uppräkning avsevärt enklare än på traditionell kol eller blodhaltig agar. Genomskinligheten i mediet tillåter även uppräkning med hjälp av plattläsare för ännu större effektivitet.
Campylobacter är endemisk i många fjäderfäpopulationer, där Campylobacter jejuni och Campylobacter coli är ansvariga för majoriteten av infektionerna. När lagstiftningen går mot uppräknade gränser för Campylobacter i fjäderfä, kommer livsmedelsproducenter att sätta press på fjäderfäföretag att förse kött med låga mängder Campylobacter för att minska mänsklig infektion.
Brilliance CampyCount Agar har validerats och godkänts av MicroVal (enligt ISO 16140: 2003 standard) mot referensmetoden ISO/TS 10272-2: 2006 för selektiv uppräkning av termotoleranta Campylobacter -arter, särskilt C. jejuni och C. coli , i fjäderfäprodukter. Denna studie omfattade både O.B.I.S. Campy kit och Oxoid™ Dryspot Campylobacter-test som alternativa bekräftelsemetoder till de som beskrivs i referensmetoden ISO/TS 10272-2: 2006.
  • Lättläst kromogent medium som producerar mörkröda kolonier på en transparent bakgrund
  • Öka effektiviteten och noggrannheten - genomskinligt medium tillåter uppräkning på plåtläsare
  • Snabba resultat - bekräftat Campylobacter- antal på så lite som 72 timmar när det används i kombination med O.B.I.S. campy (ID0800) eller Oxoid™ Campylobacter testkit (DR0150)
  • Bekvämt färdigt att använda förberedda medier
Våra produkter tillverkas och distribueras över hela världen genom ett stort nätverk av företagsägda anläggningar för att säkerställa att du får det färskaste mediet med högsta prestanda som möjligt. För snabbast leverans rekommenderar vi att du väljer produktens artikelnummer med en tillverkningsort närmast dig.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 10 °C
Beskrivning Brilliance CampyCount Agar
Formatera 90 mm monoplate
Tillverkningsursprung Storbritannien
Produkttyp Agar
Fyll vikt 19,5 g± 1g
Förpackningstyp Inslagna i en cellulosabaserad filmomslag
Kvantitet 10/Pk.
Ansvarsfriskrivning: Ej avsedd för IVD-användning.