Läs mer
Thermo Scientific™ Brilliance™ Candida agar
Produktkod. p-7000008
Tillverkningsursprung:
Storbritannien
Tyskland
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 12987188
Brand: Thermo Scientific™ PO1034A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Erhåll snabba, exakta resultat med ett selektivt differentiellt kromogent medium som isolerar och identifierar kliniskt relevanta Candida spp., inklusive C. albicans .
Utför snabb och riktad svampdödande behandling med hjälp av Thermo Scientific™ Brilliance™ Candida agar. Denna kromogena formulering producerar fyra olika diagnostiska färger för den presumtiva identifieringen av kliniskt signifikanta Candida-arter och ger snabbare, lättare att läsa resultat jämfört med traditionella medier.
Isolera, särskilj och identifiera Candida albicans och Candida tropicalis från andra Candida spp. inom 48 timmar med detta selektiva differentiella kromogena medium.
Brilliance Candida Agar innehåller två kromogena substrat, som klyvs av enzymer som innehas av vissa Candida -arter; hexosaminidas och alkaliskt fosfatas. Enzymernas verkan på kromogenerna resulterar i en uppbyggnad av färg i kolonin. Färgen som produceras beror på vilka enzymer organismerna har. Candida tropicalis, C. albicans och C. dubliniensis har alla hexosaminidas som resulterar i grönfärgade kolonier; emellertid ger andra metaboliska reaktioner av C. tropicalis en lokaliserad sänkning av pH som resulterar i mörkblå kolonier. Alkalisk fosfatasaktivitet i C. krusei resulterar i en brun eller rosa pigmentering, medan C. glabrata , C. kefyr , C. parapsilosis och C. lusitaniae uppträder som en mängd olika beige/bruna/gula färger på grund av blandningen av naturlig pigmentering och viss aktivitet av alkaliskt fosfatas. Erfarna användare kanske kan skilja dessa arter efter färg och kolonimorfologi.
De kromogena färgreaktionerna som finns på en ogenomskinlig bakgrund möjliggör snabb och enkel differentiering av Candida spp. speciellt när blandade infektioner förekommer. Kloramfenikol hämmar bakterietillväxt, även efter långvarig inkubation.
Candida spp. kan isoleras från blod, hjärna, sputum, cerebrospinalvätska, hornhinneskrapning, yttre hörselgång, naglar, paranasala sinus, hud, subkutan vävnad, ledvätska, urin och vaginalprover. Candida spp, är den vanligaste svamppatogenen som påverkar människor. Infektioner orsakade av Candida spp. är olika, allt från ytliga och lokala till djupt rotade och spridda. Candida albicans och Candida glabrata utgör 70-80 % av jästisolaten som utvinns från patienter med invasiv sjukdom.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Benvit, ogenomskinlig
Innehåll och lagring 2 °C till 10 °C
Beskrivning Brilliance Candida Agar
Formatera 90 mm monoplate
Tillverkningsursprung Storbritannien
Produkttyp Agar
Fyll vikt 19,5 g± 1,0 g
Förpackningstyp Flödeslindad - ett lager
Kvantitet 10/Pk.