Läs mer
Thermo Scientific™ Brilliance™ E. coli/koliform selektiv agar
Produktkod. 11964102
Change view
Beskrivning:
BriljansE. coli / Coliform Selektiv
Kvantitet:
10/Pk.
Fyll volym:
17 mL
Tillverkningsursprung:
Tyskland
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Beskrivning Kvantitet Fyll volym Tillverkningsursprung Förpackningsstorlek
11964102 BriljansE. coli / Coliform Selektiv 10/Pk. 17 mL Tyskland Paket med 10
1 options
Produktkod. 11964102 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PO5176A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    245.00 SEK
    220.54 SEK / Paket med 10
    Save 24.46 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
I lager
Upptäck och räkna upp Escherichia coli och andra koliformer i mat- och vattenprover med detta selektiva, kromogena medium.
Upptäck och räkna upp Escherichia coli och andra koliformer i mat- och vattenprover med selektiva, kromogena Thermo Scientific™Briljans™ E. coli/koliform selektiv agar. Agarbasen använder två kromogener för att skilja mellan Escherichia coli och andra koliformer. Detta resulterar i lila E. coli , eftersom de kan klyva båda kromogenerna med andra koliformer, vilket ger rosa kolonier.
Återhämtningen och uppräkningen av Escherichia coli och koliforma bakterier är viktiga indikatorer på miljö- och livsmedelshygien. Brilliance E. coli / Coliform Selective Agar innehåller två kromogena ämnen:
  • Rose-Gal : upptäckerß -galaktosidasaktivitet
  • X-Glu : detekterarß -glukuronidasaktivitet
Detektering avß -glukuronidasaktivitet används i stor utsträckning för att differentiera Escherichia coli , eftersom detta finns i E. coli men inte i andra medlemmar av koliformgruppen. Eftersom de flesta koliforma bakterier är laktospositiva,ß -galaktosidasaktivitet, kodad av lacZ -genen, används sedan för att differentiera denna grupp från andra organismer som kan växa på det selektiva mediet. Detta resulterar i lila E. coli , eftersom de kan klyva båda kromogenerna med andra koliformer, vilket ger rosa kolonier, eftersom de bara klyver galaktosid-kromogenen.
Mediet innehåller även natriumlaurylsulfat som fungerar som ett selektivt medel som hämmar tillväxten av grampositiva organismer. På grund av tillsatsen av tryptofan är den snabba bekräftelsen av E. coli genom bildandet av indol med hjälp av ett punktindoltest möjlig.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Elfenben, genomskinlig
Innehåll och lagring 2° till °12 C, i mörker
Beskrivning BriljansE. coli / Coliform Selektiv
Formatera 90 mm monoplate
Tillverkningsursprung Tyskland
Produkttyp Agarplattan
Fyll volym 17 mL
Fyll vikt 17g± 5 %
Förpackningstyp Flow Wrapped - Enkelt lager
Kvantitet 10/Pk.
Endast för laboratoriebruk.