Läs mer
Thermo Scientific™ Brilliance™ ESBL agar/ Brilliance™ CRE Agar
Produktkod. 15832447
Change view
Formatera:
90mm bi-plate
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Formatera Förpackningsstorlek
15832447 90mm bi-plate Paket med 10
1 options
Produktkod. 15832447 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PO1265E
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Upptäck och identifiera ESBL- och CRE-producerande bakterier i kliniska prover exakt, enkelt och snabbt med denna kromogena kombination av två plattor.
Upptäck CRE- och ESBL-koloniserade patienter exakt, enkelt och snabbt med Thermo Scientific™Briljans™ ESBL Agar/ Brilliance™ CRE agar kromogena bi-plattor. Screen kliniska prover samtidigt för både utökat spektrumβ -laktamas- (ESBL)-producerande organismer och karbapenemresistenta Enterobacteriaceae (CRE) på en enda platta för mer snabb och målinriktad behandling av patienter.
Screen kliniska prover snabbare med Brilliance ESBL Agar/ Brilliance CRE Agar bi-plattor som kombinerar två lättlästa, kromogena selektiva medier. Kombinationen av två plattor möjliggör enkel identifiering av kliniskt relevanta ESBL-producerande organismer och CRE.
  • Särskilj E.coli och Klebsiella , Enterobacter , Serratia och Citrobacter (KESC)-gruppen enkelt och tydligt med olika färger
  • Minska falska positiva och behovet av bekräftande tester genom hämning av AmpC-producenter
  • Uppnå resultat på bara 18 timmar för karbapenemresistenta Enterobacteriaceae (CRE)
Brilliance ESBL Agar innehåller cefpodoxim, i kombination med ytterligare antibakteriella medel, för att hämma icke-ESBL Enterobacteriaceae och för att undertrycka tillväxten av de flesta AmpC-organismer och annan icke-ESBL-flora.
Differentiering av de vanligaste ESBL-producerande organismerna uppnås genom inkludering av två kromogener som specifikt riktar sig mot två enzymer. Medlemmar av KESC-gruppen uttrycker galaktosidas, vilket resulterar i gröna kolonier. E. coli uttrycker emellertid galaktosidas och glukuronidas som, beroende på aktiviteten hos respektive enzym, kommer att uppträda som blå kolonier. Galaktosidasnegativa E. coli (mindre än 5%) kommer att se rosa ut. Proteus , Morganella och Providencia använder inte någon av kromogenerna men kan deaminera tryptohan, vilket resulterar i brunfärgade kolonier med en brun halo. Färglösa kolonier avser Salmonella , Acinetobacter eller andra bakterier med andra resistensmekanismer som kan växa på detta medium. Varje sådant isolat kan vara kliniskt signifikant och bör undersökas ytterligare.
Brilliance CRE Agar innehåller en modifierad karbapenem, på en nivå som rekommenderas av både EUCAST och CLSI, vilket säkerställer tillförlitliga resultat med ett brett utbud av CRE, inklusive de med New Delhi Metallo-β -laktamas-1 (NDM-1) mekanism. Tvåkromogensystemet skiljer E. coli (rosa) från KESC-gruppen, som växer blått. Den nya bakgrunden gör att de vita eller naturligt pigmenterade kolonierna av icke-CRE-organismer, såsom Acinetobacter , är lätta att upptäcka, och resultaten är tillgängliga på bara 18 timmar.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 10 °C
Beskrivning Brilliance ESBL Agar/ Brilliance CRE Agar
Formatera 90mm bi-plate
Produkttyp Agarplattan
Fyll vikt 19,5 g± 1g
Förpackningstyp Inslagna i en cellulosabaserad filmomslag
Kvantitet 10/Pk.