Läs mer
Thermo Scientific™ Brilliance™ ESBL Agar
Produktkod. 11974102
Change view
Formatera:
90 mm monoplate
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Formatera Förpackningsstorlek
11974102 90 mm monoplate Paket med 10
1 options
Produktkod. 11974102 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PO5302A
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Undersök kliniska prover för närvaron av bakterier som producerar utökat spektrum av beta-laktamas (ESBL) på denna nya formulering som använder färg för att tydligt skilja E.coli .
Upptäck beta-laktamasproducerande Enterobacteriaceae med utökat spektrum samtidigt som man selektivt hämmar AmpC-resistensmekanismer med hjälp av Thermo Scientific™ Brilliance™ ESBL Agar. Förbättra bearbetningstiden genom direkt inokulering från screeningpinne, isolerad koloni eller från en flytande suspension.
ESBL-producerande E. coli växer som antingen blå eller rosa kolonier. ESBL-producerande medlemmar i KESC-gruppen producerar gröna kolonier; Proteus, Morganella och Providencia använder inte någon av kromogenerna men kan deaminera tryptohan, vilket resulterar i bruna kolonier med en brun halo.
Brilliance ESBL Agar är ett selektivt medium för screening av kliniska prover för närvaron av bakterier som producerar utökat spektrum av beta-laktamas (ESBL). Särskilj E.coli och KESC-gruppen enkelt och tydligt med olika färger för att hjälpa till att identifiera ESBL-producerande organismer. Hämningen av AmpC-producenter minskar falska positiva resultat och behovet av bekräftande tester.
Denna produkt kanske inte är tillgänglig i alla länder eller territorier. Kontakta din lokala representant för tillgänglighet.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Ostron vit, ogenomskinlig
Innehåll och lagring 2° till °12 C, i mörker
Beskrivning Briljans ESBL Agar
Formatera 90 mm monoplate
Tillverkningsursprung Tyskland
Produkttyp Agarplattan
Fyll vikt 17g± 5 %
Förpackningstyp Flow Wrapped - Enkelt lager
Kvantitet 10/Pk.