Läs mer
Thermo Scientific™ Brilliance™ GBS agar
Produktkod. 15138824
Change view
Beskrivning:
Brilliance GBS Agar
Kvantitet:
10/Pk.
Tillverkningsursprung:
Tyskland
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Beskrivning Kvantitet Tillverkningsursprung unitSize
15138824 Brilliance GBS Agar 10/Pk. Tyskland Varje
1 options
Produktkod. 15138824 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PO5320A
Screen för närvaron av grupp B-streptokocker i kliniska prover med det enda kromogena mediet som inte kräver föranrikning eller återinkubation av negativa.
Eliminera behovet av föranrikning eller återinkubation med hjälp av Thermo Scientific™ Brilliance™ GBS Agar, det första kromogena mediet för grupp B-streptokocker som inte kräver extra steg. Sträck bara ut provet på plattan, inkubera och läs resultatet efter 24 timmar. Brilliance ™GBS Agar sparar upp till 72 timmar jämfört med traditionella medier och upp till 48 timmar jämfört med andra kromogena medier.
Vanliga metoder för grupp B-streptokockscreening använder traditionella medier som kräver upp till 72 timmars inkubation. Dessutom krävs ytterligare förbrukningsvaror för att generera den anaeroba atmosfären för tillväxten av GBS. Kommersiellt tillgängliga kromogena medier tillåter aerob inkubation och gör de extra förbrukningsvarorna onödiga; emellertid kräver de flesta fortfarande föranrikning och återinkubation av negativa som förlänger den diagnostiska processen för GBS. Inte Brilliance GBS Agar.
Detta selektiva medium för screening för närvaron av grupp B-streptokocker som bärs i vaginala och vaginal-rektala kliniska prov möjliggör presumtiv identifiering och exakt differentiering av GBS med en andra kromogen. Icke-GBS växer som blå eller lila kolonier på Brilliance GBS Agar. Formuleringen innehåller också Inhibigen teknologi, en riktad hämning av enterokocker och grupp D-streptokocker, vilket säkerställer en hög nivå av känslighet och specificitet.
Denna produkt kanske inte är tillgänglig i alla länder eller territorier. Kontakta din lokala representant för tillgänglighet.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Ostron vit, genomskinlig
Innehåll och lagring 2° till °12 C, i mörker
Beskrivning Brilliance GBS Agar
Formatera 90 mm monoplate
Tillverkningsursprung Tyskland
Produkttyp Agar
Fyll vikt 17g± 5 %
Förpackningstyp Flödeslindad - ett lager
Kvantitet 10/Pk.