Läs mer
Thermo Scientific™ Brilliance™ MRSA 2 agar/ Brilliance™ Staph 24 Agar
Beskrivning
Fatta snabba behandlingsbeslut med snabb, noggrann upptäckt och identifiering av Meticillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) och koagulaspositiva stafylokocker med hjälp av tvåplattskombinationen av Thermo Scientific™Briljans™ MRSA 2 Agar/ Brilliance™ Staph 24 Agar. Vikten av screening som en del av ett effektivt program för att begränsa spridningen av MRSA är välkänd, och snabbhet och precision av resultaten är avgörande. Koloniserade patienter kan sedan isoleras och behandlas så tidigt som möjligt.
En mängd olika medier används traditionellt för att screena för MRSA. De flesta av dessa har problem med känslighet eller specificitet, och alla kräver upp till 48 timmars inkubation. Kombinationen av två plattor av Brilliance MRSA 2 Agar/ Brilliance Staph 24 Agar möjliggör tydlig och pålitlig differentiering mellan koagulaspositiva och negativa stafylokocker.
Brilliance MRSA 2 Agar använder en kromogen för att ge en blå färg som ett resultat av fosfatasaktivitet. Detta enzym finns i alla MRSA. För att tillåta mediet att differentiera MRSA exakt, innehåller det en kombination av antibakteriella föreningar utformade för att hämma tillväxten av en mängd olika konkurrerande organismer och MSSA. Genom införandet av en ny rosa motfärgning kan icke-målorganismer som växer lättare skiljas från distinkta MRSA-kolonier.
Brilliance Staph 24 Agar är ett selektivt, kromogent medium för isolering och räkning av koagulaspositiva stafylokocker (CPS) i kliniska prover. Med traditionella medier, som Columbia CAN Agar, är detektion inte begränsad till stafylokocker, så organismer som streptokocker kan också växa. Däremot Brilliance
Staph 24 Agar minskar tillväxten av icke-målorganismer samtidigt som den tillåter alla stammar av CPS att växa ohämmat, vilket ger mer exakta resultat och minskar antalet bekräftande tester som krävs.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 2 °C till 10 °C |
| Beskrivning | Brilliance MRSA 2 Agar/ Brilliance Staph 24 Agar |
| Formatera | 90 mm monoplate |
| Produkttyp | Agar |
| Fyll volym | 19 mL |
| Kvantitet | 1 x 10 tallrikar |