Läs mer
Thermo Scientific™ Brilliance™ Salmonella
Produktkod. 10433863
Change view
Formatera:
90 mm monoplate
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Formatera Förpackningsstorlek
10433863 90 mm monoplate Paket med 10
1 options
Produktkod. 10433863 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PO5098A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    272.00 SEK
    236.79 SEK / Paket med 10
    Save 35.21 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
I lager
Identifiera Salmonella spp. i mat med detta kromogena medium som när det används med One Broth Salmonella kan raka två dagars ledighet jämfört med andra metoder.
Identifiera snabbt Salmonella spp. med Thermo Scientific™Briljans™ Salmonella, som innehåller proprietär Inhibigen teknologi. Använd tillsammans med One Broth Salmonella för att effektivisera ditt arbetsflöde och uppnå snabbare resultat jämfört med traditionella metoder.
Brilliance Salmonella Agar tillhandahåller ett mycket selektivt och lättläst medium för den presumtiva identifieringen av Salmonella från livsmedels- och miljöprover.
De Inhibigen som finns i detta medium riktar sig specifikt mot Escherichia coli med ytterligare föreningar tillsatta för att undertrycka tillväxten av icke-målorganismer. Differentiering av Salmonella uppnås genom inkludering av två kromogener som riktar sig mot specifika enzymer: kaprylatesteras ochß -glukosidas. Färgen som produceras beror på vilka enzymer organismen har.
Differentiering är lätt med puple Salmonella- kolonier och blå kolonier från icke-målorganismer.
För snabbare resultat under mattestning, använd med One Broth Salmonella (CM1091B) för att få resultat inom två dagar.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Kräm till rosa färg, ogenomskinlig
Innehåll och lagring 2° till °12 C, i mörker
Beskrivning Briljans Salmonella
Formatera 90 mm monoplate
Tillverkningsursprung Tyskland
Produkttyp Agarplattan
Fyll vikt 17g± 5 %
Förpackningstyp Flow Wrapped - Enkelt lager
Kvantitet 10/Pk.