Läs mer
Thermo Scientific™ Brilliance™ Staph 24 Agar
Produktkod. 12678767
Change view
Beskrivning:
Brilliance Staph 24 Agar
Kvantitet:
10/Pk.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Beskrivning Kvantitet unitSize
12678767 Brilliance Staph 24 Agar 10/Pk. Varje
1 options
Produktkod. 12678767 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PO1186A
Tillförlitliga lösningar för jordbrukstester
Använd kampanjkoden 28024
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Isolera och räkna upp koagulaspositiva stafylokocker i livsmedel eller kliniska prover på bara 24 timmar med selektiva, kromogena Thermo Scientific™ Brilliance™ Staph 24 Agar.
Isolera och räkna upp koagulaspositiva stafylokocker i livsmedel eller kliniska prover på bara 24 timmar med selektiva, kromogena Thermo Scientific™ Brilliance™ Staph 24 Agar. Koagulaspositiva stafylokocker (CPS) växer som mörkblå kolonier på en tydlig bakgrund, vilket gör resultaten mycket lättare att läsa än traditionella Baird-Parker-agarformuleringar.
Isolera och räkna upp koagulaspositiva stafylokocker från livsmedel eller kliniska prover på bara 24 timmar med detta selektiva, kromogena medium för att underlätta snabb matsäkerhetsbedömning eller för att underlätta snabbare patientbehandling.
  • Resultat på halva tiden: 24 timmar, jämfört med de 48 timmar som krävs för Baird-Parker Egg Yolk Tellurite Agar (BP-EYT)
  • Färre bekräftande tester: selektiva medel har noggrant utformats för att hämma tillväxten av Gram-negativ flora och icke-mål Gram-positiva organismer
  • Lättläst test: kromogenen aktiveras specifikt av CPS som färgar positiva kolonier mörkblått, medan koagulasnegativa stafylokocker hämmas eller förblir färglösa
  • Bekvämt färdigt att använda förberedda medier
Livsmedel som kräver omfattande hantering och beredning eller som hålls vid något förhöjda temperaturer efter beredning är vanligtvis involverade i matförgiftning med stafylokocker.
De flesta arter av stafylokocker kan producera någon form av enterotoxin, det orsakande medlet för stafylokock enterit. Produktionen av dessa enterotoxiner korrelerar starkt med produktionen av koagulas och/eller termonukleas 1 , som båda används som markörer för patogenicitet. När koagulaspositiva stafylokocker förekommer i lågt antal, som de är i många livsmedel, utgör de en begränsad risk för infektion. Emellertid anses CPS-antal över 1x10 ^ celler/g vara tillräckligt för att producera tillräckligt med enterotoxin för att inducera gastroenterit.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 10 °C
Beskrivning Brilliance Staph 24 Agar
Formatera 90 mm monoplate
Produkttyp Agarplattan
Fyll vikt 19,5 g± 1g
Förpackningstyp Inslagna i en cellulosabaserad filmomslag
Kvantitet 10/Pk.