Läs mer
Thermo Scientific™ Brilliance™ UTI Clarity
Produktkod. p-7000012
Kvantitet:
10/Pk.
Formatera:
90 mm monoplate
Medietyp:
Brilliance UTI Clarity
Tillverkningsursprung:
Tyskland
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11914112
Brand: Thermo Scientific™ PO5159A
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få snabba och exakta resultat med ett kromogent medium designat för screening av kliniska prover för förekomst av vanliga urinvägspatogener.
Enumerate, identify and isolate common organisms associated with urinary tract infections within 18 to 24 hours using Thermo Scientific™ Brilliance™ UTI Clarity with no further confirmation for E.coli. Organisms are differentiated through the utilization of one or more chromogens and/or tryptophan. Interpretation is aided by the inclusion of an transparent background, providing a distinct contrast against the seven possible colors of colony growth.
Brilliance UTI Clarity-formuleringen innehåller två kromogena substrat som klyvs avß -galaktosidas ochß -glukosidasenzymer producerade av E. coli , Enterococcus-arter och koliformer. Dessa specifika enzymreaktioner klyver kromogenerna och ger en rad diagnostiska färger.
Deß -galaktosidasaktivitet hos E. coli och S. saprophyticus resulterar i rosa/röda kolonier ochß -Glukosidasaktivitet hos enterokocker producerar blå/turkosa kolonier; aktiviteten av båda enzymerna på koliforma bakterier ger mörkblå/lila kolonier. Tryptofan-deaminasaktivitet producerar en brun halo runt kolonier av Proteus-, Morganella- och Providencia -arter. De flesta andra organismer uppvisar sin naturliga pigmentering.
Specificiteten hos Brilliance UTI-klarheten minimerar bekräftande testning, med resultat samma dag för E.coli -bekräftelse som uppnås med ett snabbt indoltest (DMAC) (MB1448A).
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Elfenben, genomskinlig
Innehåll och lagring 2° till °12 C, i mörker
Formatera 90 mm monoplate
Tillverkningsursprung Tyskland
Medietyp Brilliance UTI Clarity
Produkttyp Agar
Fyll vikt 17g± 5 %
Förpackningstyp Flow Wrapped - Enkelt lager
Kvantitet 10/Pk.