Läs mer
Thermo Scientific™ Brilliance UTI-medium
Beskrivning
Urinvägsinfektion (UVI) uppstår på grund av närvaro och tillväxt av mikroorganismer i urinvägarna, vilket ger upphov till en rad kliniska symtom. Framträdande mänskliga patogener är ofta kopplade till urinvägsinfektioner, där den vanligaste mikroorganismen som är involverad i urinvägsinfektioner är E. coli, som står för cirka 77 % av isolaten. Andra mikroorganismer associerade med akuta, okomplicerade urinveisinfektioner inkluderar Proteus mirabilis, Staphylococcus saprophyticus, andra koagulasnegativa stafylokocker, streptokocker och Candida-arter. Andra mikroorganismer är associerade med komplicerade urinvägsinfektioner, inklusive Klebsiella, Enterobacter och Proteus, Enterococcus-arter och Pseudomonas aeruginosa. Även om S. aureus sällan orsakar infektion, är den kopplad till njuravvikelser, sekundära infektioner till bakteriemi, kirurgi och kateterisering. Andra koagulasanegativa stafyloker har kopplats till komplicerade infektioner hos individer med urinvägsavvikelser eller underliggande sjukdom.
Differentiation of the common microorganisms causing urinary tract infections (UTIs) is achieved through the inclusion of two chromogens that are targeted by specific enzymes: β-galactosidase and β- glucosidase. The action of these enzymes on the chromogens causes release of the coloured component inside the bacterial cell, resulting in coloured colonies. The colour produced depends on which enzymes the organisms produce. β-galactosidase is produced by E. coli, which grow as pink colonies. β- glucosidase is produced by enterococci which form blue or turquoise colonies. Cleavage of both chromogens by the KESC (Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Citrobacter) group of coliforms gives dark blue or purple colonies. Tryptophan acts as an indicator of tryptophan deaminase activity (TDA), resulting in colonies of Proteus, Morganella and Providencia spp. with brown halos. Peptone forms the nutritional source within the medium.
Brilliance™ UTI Agar devices are used in a diagnostic workflow to aid clinicians in determining potential treatment options for patients suspected of having UTIs. The devices are for professional use only, are not automated and nor are they companion diagnostics.
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Dehydrated Powder |
| Tillverkningsursprung | United Kingdom |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Målorganismklass | Bacterial Pathogens |
| Testtyp | Microbial Differentiation |