Läs mer
Brilliant Black BN, MP Biomedicals™
Produktkod. 11487972 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11487972 10 g 10g
11477972 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11487972 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215263310
Kemiska identifierare
CAS 2519-30-4
Molekylformel C28H17N5Na4O14S4
Molekylvikt (g/mol) 867.664
InChI-nyckel AGKKBBSOKGLVTM-YENKNCRGSA-J
Synonym CI 28440, Food Black 1
PubChem CID 6321379
IUPAC-namn tetranatrium;(6E)-4-acetamido-5-oxo-6-[[7-sulfonato-4-[(4-sulfonatofenyl)diazenyl]naftalen-1-yl]hydrazinyliden]naftalen-1,7-disulfonat
LEDER CC(=O)NC1=C2C(=C(C=C1)S(=O)(=O)[O-])C=C(C(=NNC3=C4C=C(C=CC4=C(C=C3)N=NC5=CC=C(C=C5)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])C2=O)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Brilliant Black BN
Formel vikt 867.7
Kvantitet 10 g
Fysisk form Pulver