Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Brilliant Black |
| CAS | 2519-30-4 |
| Molekylformel | C28H17N5Na4O14S4 |
| InChI-nyckel | AGKKBBSOKGLVTM-YENKNCRGSA-J |
| LEDER | CC(=O)NC1=C2C(=C(C=C1)S(=O)(=O)[O-])C=C(C(=NNC3=C4C=C(C=CC4=C(C=C3)N=NC5=CC=C(C=C5)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])C2=O)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+] |
| IUPAC-namn | tetranatrium;(6E)-4-acetamido-5-oxo-6-[[7-sulfonato-4-[(4-sulfonatofenyl)diazenyl]naftalen-1-yl]hydrazinyliden]naftalen-1,7-disulfonat |
| Molekylvikt (g/mol) | 867.664 |
| PubChem CID | 6321379 |
| Formel vikt | 871.74 |
| Kvantitet | 10 g |