Läs mer
Brilliant Blue FCF (teknisk klass), TRC
Produktkod. 30005814
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30005814 5 g
30005848 10 g
30011041 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30005814 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6774805G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3844-45-9
Molekylformel C37 H34 N2 O9 S3 . 2 Na
Molekylvikt (g/mol) 792.85
Synonym Benzenemethanaminium, N-ethyl-N-[4-[[4-[ethyl[(3-sulfophenyl)methyl]amino]phenyl](2-sulfophenyl)methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-3-sulfo-, hydroxide, inner salt, disodium salt, Benzenemethanaminium, N-ethyl-N-[4-[[4-[ethyl[(3-sulfophenyl)methyl]amino]phenyl](2-sulfophenyl)methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-3-sulfo-, inner salt, disodium salt (9CI), Brilliant Blue FCF (6CI), C.I. Acid Blue 9, disodium salt (7CI,8CI), AB 9, AB 9 (dye), Blue 1, Blue 1206, Blue FCF, Blue No. 1, Brilliant Blue, Brilliant Blue E 133, Brilliant Blue FCF Supra, C.I. 42090, C.I. Food Blue 2, Canacert Brilliant Blue FCF, D and C Blue No. 1, D&C Blue No. 1, Disodium erioglaucine, Dolkwal Brilliant Blue, Duasyn Acid Blue AE 02, E 133, E 133 (dye), Erioglaucine disodium salt, FD and C Blue 1, FD and C Blue No. 1, FD&C Blue No. 1, FDC Blue 1, Food Blue 1, Food Blue 2, Food Blue Dye No. 1, Food Blue No. 1, Food Blue No. 2, Food Brilliant blue, Hexacol Brilliant Blue A, Japan Blue 1, Japan Blue No. 1, Japan Food Blue 1, Japan Food Blue No. 1, K-RCP-B 1AL, Kayaset Blue J-FG, Puricolor Blue ABL 9, Sicovit Brilliant Blue 85E133, Unicert Blue O 5601J, Usacert Blue No. 1, Usacert FD and C Blue No. 1
IUPAC-namn disodium; 2-[[4-[etyl-[(3-sulfonatofenyl)metyl]amino]fenyl]-[4-[etyl-[(3-sulfonatofenyl)metyl]azaniumyliden]cyklohexa-2,5-dien-1-yliden]metyl]bensensulfonat
LEDER [Na+].[Na+].CCN(Cc1cccc(c1)S(=O)(=O)[O-])c2ccc(cc2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)Cc4cccc(c4)S(=O)(=O)[O-])C=C3)c5ccccc5S(=O)(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Brilliant Blue FCF (E133)
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C37H36N2O9S3.2Na/c1-3-38(25-27-9-7-11-33(23-27)49(40,41)42)31-19-15-29(16-20-31)37(35-13-5-6-14-36(35)51(46,47)48)30-17-21-32(22-18-30)39(4-2)26-28-10-8-12-34(24-28)50(43,44)45;;/h5-24H,3-4,25-26H2,1-2H3,(H2-,40,41,42,43,44,45,46,47,48);;/q;2*+1/p-2
Formel vikt 792.1222