Läs mer
Coomassie Brilliant Blue G-250, Fisher BioReagents
Produktkod. p-24878
Kvantitet:
25 g
50 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
25g
50g
Produktkod. 11824422
Brand: Fisher BioReagents BP10025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Brilliant Blue G-250 is a general protein stain.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6104-58-1
Molekylformel C47H48N3NaO7S2
Molekylvikt (g/mol) 854.025
InChI-nyckel RWVGQQGBQSJDQV-UHFFFAOYSA-M
Synonym Coomassie™ Blue G-250
PubChem CID 6328534
IUPAC-namn sodium;3-[[4-[(Z)-[4-(4-ethoxyanilino)phenyl]-[4-[ethyl-[(3-sulfonatophenyl)methyl]azaniumylidene]-2-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]-N-ethyl-3-methylanilino]methyl]benzenesulfonate
LEDER CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC(=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3C)C5=CC=C(C=C5)NC6=CC=C(C=C6)OCC)C.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Brilliant Blue G-250
Extinktionskoefficient 600g(-1) cm(-1) min.
Identifiering Pass Test
Lambda Max 608 to 612nm
Formel vikt 854.02
Förlust vid torkning 5% max.
Förpackning Glass Bottle
Färgindex nr. 42655
Färg Blue
Kvantitet 25 g
Fysisk form Solid