Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Brilliant Blue G, ren
Produktkod. 10358090 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10358090 25 g Glasflaska 25g
10266390 5 g Glasflaska 5g
15710829 100 g Glasflaska 100g
10398933 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10358090 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 191480250
 Begränsad artikel
I lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 6104-58-1 | C47H48N3NaO7S2 | 854,025 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6104-58-1
Molekylformel C47H48N3NaO7S2
Molekylvikt (g/mol) 854.025
MDL-nummer MFCD00078482
InChI-nyckel RWVGQQGBQSJDQV-UHFFFAOYSA-M
Synonym Acid Blue 90, Brilliant Blue G 250, C.I. 42655
PubChem CID 6328534
IUPAC-namn natrium;3-[[4-[(Z)-[4-(4-etoxianilino)fenyl]-[4-[etyl-[(3-sulfonatofenyl)metyl]azaniumyliden]-2-metylcyklohexa-2,5-dien-1-yliden]metyl]-N-etyl-3-metylanilino]metyl]bensensulfonat
LEDER CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC(=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3C)C5=CC=C(C=C5)NC6=CC=C(C=C6)OCC)C.[Na+]
Spécification
Abs. 425 (vid lambda min.)
Kemiskt namn eller material Brilliant blue G
Smältpunkt >100,0 °C
Absorptionsförhållande 0,95 till 1,15
Färginnehåll 60% min.
Infrarött spektrum Autentisk
Lambda Max 608 till 618 nm (på 50:50 IMS:H2O)
Förlust vid torkning 10% max. (105 °C)
Förpackning Glasflaska
Beilstein 14, II, 450
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 40 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i metanol, etanol
Kvantitet 25 g
Fysisk form Kristallint pulver
Formel vikt 854.02
Kvalitet Ren
Afficher plus Afficher moins
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.