Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Brilliant Blue G soln., färdig att använda
Produktkod. 15435969
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15435969 500 mL 500ml
15445969 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15435969 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J63797.AP
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6104-58-1 | C47H48N3NaO7S2 | 854.025 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6104-58-1
Molekylformel C47H48N3NaO7S2
Molekylvikt (g/mol) 854.025
MDL-nummer MFCD00078482
InChI-nyckel RWVGQQGBQSJDQV-UHFFFAOYSA-M
Synonym Coomassie Brilliant Blue G; C.I. 42655
PubChem CID 6328534
IUPAC-namn natrium;3-[[4-[(Z)-[4-(4-etoxianilino)fenyl]-[4-[etyl-[(3-sulfonatofenyl)metyl]azaniumyliden]-2-metylcyklohexa-2,5-dien-1-yliden]metyl]-N-etyl-3-metylanilino]metyl]bensensulfonat
LEDER CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC(=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3C)C5=CC=C(C=C5)NC6=CC=C(C=C6)OCC)C.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Brilliant Blue G soln.
Namnnotering Ready-to-Use
UN-nummer UN1992
Beilstein 5230822
Formel vikt 854.04
Färg Blått
Kvantitet 500 mL
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.