Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Brilliant Blue G, ultraren
Beskrivning
Brilliant Blue G används i analytisk biokemifärgämne och som en P2X7-antagonist. Det används också i proteinfärgning efter gelelektrofores. Det används för att förbereda proteinreagenset för bestämning av proteininnehållet i kollagenasenzymet som isolerats från fiskavfall. Det kan användas som färg för det inre begränsande membranet (ILM) för makulahålet (MH) och epiretinalt membran (ERM) kirurgi. Det är användbart för SDS-geler eftersom det lätt färgar proteiner med minimal bakgrundsfärg. Proteinband kan visualiseras under färgning. Det har använts i Bradford-färgämnesbindningsproteinanalysen. En mekanism för färgämnesbindning till protein har föreslagits, baserad på mätning Coomassie Brilliant Blue G-250 (CBBG) absorbansspektra under titrering av färgämnesreagenset i frånvaro av protein och dess svar på olika polyaminosyror. Brilliant Blue G har använts för att bestämma kritisk micellkoncentration av tvättmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Brilliant Blue G |
| Namnnotering | Ultrapure |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten (50 mg/ml) och etanol (40 mg/ml). |
| Kvantitet | 50 g |
| Fysisk form | Pulver |
| Formel vikt | 854.04 |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.