Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Brilliant Blue R
Beskrivning
Brilliant Blue R används för detektion av proteinband efter elektrofores. Det är en känslig färg för proteindetektion i polyakrylamidgeler, som vanligtvis ger blåa band på en tydlig bakgrund med en känslighet på 50-100 ng/band. Det kan kombineras med andra fläckar, såsom silverbetsar, för att särskilja olika typer av proteiner. Den visar metakromasi genom att se rosa-röd, snarare än blå, när den binder vissa proteiner, såsom kollagen och histon H1.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Brilliant Blue R används för detektion av proteinband efter elektrofores. Det är en känslig fläck för proteindetektion i polyakrylamidgeler, som vanligtvis ger blå band på en tydlig bakgrund med en känslighet på 50-100
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Brilliant Blue R |
| CAS | 6104-59-2 |
| Molekylformel | C45H44N3NaO7S2 |
| MDL-nummer | MFCD00041762 |
| Beilstein | 5718025 |
| Synonym | Coomassie Brilliant Blue R 250; C.I. 42660 |
| Färg | Blått till rött |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI-nyckel | HAEGGLCXLFWTBE-UHFFFAOYSA-M |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.