Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Brilliant Blue R, ren
Produktkod. 10124260 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10124260 5 g Glasflaska 5g
10184300 25 g Glasflaska 25g
10378090 100 g Glasflaska 100g
10743524 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10124260 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 191490050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6104-59-2 | C45H44N3NaO7S2 | 825.97 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6104-59-2
Molekylformel C45H44N3NaO7S2
Molekylvikt (g/mol) 825.97
MDL-nummer MFCD00041762
InChI-nyckel HAEGGLCXLFWTBE-UHFFFAOYSA-M
Synonym Acid Blue 83, C.I. 42660, Coomassie™ Brilliant Blue R-250
PubChem CID 61365
IUPAC-namn natrium;3-[[4-[[4-(4-etoxianilino)fenyl]-[4-[etyl-[(3-sulfonatofenyl)metyl]azaniumyliden]cyklohexa-2,5-dien-1-yliden]metyl]-N-etylanilino]metyl]bensensulfonat
LEDER [Na+].CCOC1=CC=C(NC2=CC=C(C=C2)[C+](C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C=C1
Spécification
Abs. 700 (at lambda min.)
Kemiskt namn eller material Brilliant Blue R
Smältpunkt 174.0°C to 180.0°C
Namnnotering Pure
Absorptionsförhållande 1 to 1.2
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: practically insoluble in ethanol
Infrarött spektrum Authentic
Lambda Max 588 to 596nm (in 50:50 ethanol:water)
Formel vikt 825.98
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Färg Bordeaux till brun/lila
Kvantitet 5 g
Fysisk form Kristallint pulver
Afficher plus Afficher moins
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.