Läs mer
Brilliant Cresyl Blue, MP Biomedicals™
Produktkod. 11427781 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11427781 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11427781 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215051525
Används inom hematologi för att demonstrera och räkna retikulocyter och blodplättar. Brilliant Cresyl Blue, MP Biomedicals är en supravital färgning som också används som en livsviktig färg för att påvisa slemsekret från de marina coelomaterna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 81029-05-2
Molekylformel C17H20N3OCl. 1/2(ZnCl2)
Synonym Brilliant Blue C, Brilliant Cresyl Blue ALD
Löslighetsinformation Soluble in water, 1N Hydrochloric acid, or 50% ethanol.
Formel vikt 385.94
Kvantitet 25 g
Fysisk form Pulver