Läs mer
Brilliant Crocein
Produktkod. p-7022049
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 11457596
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14642.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5413-75-2 | C22H16N4Na2O7S2 | 558.491 g/mol
Brilliant Crocein används främst som ull, siden, läderpapper och läderfärgning. Kan även användas till plast, trä, kryddor, elektriskt styrd aluminium, medicinfärg. Kan göra bläcket, tungmetallsaltet kan användas som pigment.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Brilliant Crocein används främst som ull-, siden-, läderpappers- och läderfärgning. Kan även användas till plast, trä, kryddor, elektriskt styrd aluminium, medicinfärg. Kan göra bläcket, tungmetallsaltet kan användas som pigment.
Löslighet Lösligt
i
vatten
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5413-75-2
Molekylformel C22H16N4Na2O7S2
Molekylvikt (g/mol) 558.491
MDL-nummer MFCD00003907
InChI-nyckel BMBHMIGLJQAUTJ-HKWNQDJZSA-N
Synonym C.I. 27290; Crocein Scarlet MOO
PubChem CID 88641610
IUPAC-namn (8Z)-7-oxo-8-[(4-fenyldiazenylfenyl)hydrazinyliden]naftalen-1,3-disulfonsyra;natrium
LEDER C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)NN=C3C(=O)C=CC4=CC(=CC(=C43)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Brilliant Crocein
Löslighetsinformation Soluble in water
Formel vikt 556.49
Kvantitet 50 g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.