Läs mer
Thermo Scientific™ Strålande grön agar
Produktkod. 13536940
Kvantitet:
10/Pk.
Formatera:
90 mm monoplate
Medietyp:
Brilliant Green Agar (Mod.)
Fyll vikt:
17,5 g± 5 %
19,5 g± 1,0 g
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 13536940
Brand: Thermo Scientific™ PO5033A
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välj och identifiera salmonellae (andra än Salmonella typhi ) från livsmedel, foder, vatten och kliniska prover med detta diagnostiskt preparerade medium.
Välj och identifiera salmonella (andra än Salmonella typhi ) från livsmedel, foder, vatten och kliniska prover med Thermo Scientific™ Brilliant Green Agar (Modifierad) diagnostiskt medium. Den modifierade formeln ger förbättrad hämning av Escherichia coli och Proteus -arter. Mediet har fått stor utvärdering i Europa och har använts i ISO standarder.
Brilliant Green Agar (Modifierad) ger större hämning av Escherichia coli och Proteus -arter än många andra mediaformuleringar för isolering av salmonella. Tillväxten av Pseudomonas -arter, vars kolonier kan likna salmonellae på standard Brilliant Green Agar, är begränsad, vilket minskar förvirring eller extra arbete för att bekräfta deras identitet. Hämning av små antal salmonellae saknas i den modifierade formeln 1 .
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Okrabrun, genomskinlig
Innehåll och lagring 2° till °12 C, i mörker
Formatera 90 mm monoplate
Medietyp Brilliant Green Agar (Mod.)
Produkttyp Agar
Fyll vikt 17,5 g± 5 %
Förpackningstyp Inslagna i en cellulosabaserad filmomslag
Kvantitet 10/Pk.