Läs mer
Thermo Scientific™ Strålande grön agar
Beskrivning
Välj och identifiera salmonella (andra än Salmonella typhi ) från livsmedel, foder, vatten och kliniska prover med Thermo Scientific™ Brilliant Green Agar (Modifierad) diagnostiskt medium. Den modifierade formeln ger förbättrad hämning av Escherichia coli och Proteus -arter. Mediet har fått stor utvärdering i Europa och har använts i ISO standarder.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Grön / Brun |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 10 °C |
| Formatera | 90 mm monoplate |
| Medietyp | Brilliant Green Agar (Mod.) |
| Produkttyp | Agar |
| Fyll vikt | 19,5 g± 1,0 g |
| Förpackningstyp | Inslagna i en cellulosabaserad filmomslag |
| Kvantitet | 10/Pk. |