Läs mer
Brilliant Green, Certified, Thermo Scientific™
Produktkod. 10770092 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10770092 25 g 25g
1 options
Produktkod. 10770092 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 402810250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Brilliant Green
CAS 633-03-4
Absorptionsförhållande 0.94 to 1.14
Färginnehåll 85% min.
Molekylformel C27H34N2O4S
MDL-nummer MFCD00011880
Beilstein 13, 746
Merck Index 15, 1380
Synonym Basic Green 1, C.I. 42040, Ethyl Green
InChI-nyckel NNBFNNNWANBMTI-UHFFFAOYSA-M
Infrarött spektrum Authentic
LEDER CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](CC)CC)C=C2)C3=CC=CC=C3.OS(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn [4-[[4-(diethylamino)phenyl]-phenylmethylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]-diethylazanium;hydrogen sulfate
Molekylvikt (g/mol) 482.639
PubChem CID 12449
Lambda Max 628 to 632nm
Formel vikt 482.64
Kvalitet Pure
Förpackning Glass bottle
Färg Green
Kvantitet 25 g
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Brilliant Green, high purity biological stain
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.