Läs mer
Strålande grönt, MP Biomedicals™
Produktkod. 11447781 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11447781 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11447781 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215051625
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kallas även smaragdgrön eller malakitgrön. Strålande grönt, MP Biomedicals är ett av triarylmetanfärgämnena i den malakitgröna serien. Det förekommer som små, glänsande, gyllene kristaller lösliga i vatten eller alkohol.
Briljantgrönt används i utspädd lösning som ett topiskt antiseptiskt medel. Det är effektivt mot grampositiva mikroorganismer. Det har även använts för att färga siden och ull.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 633-03-4
Molekylformel C27H34N2O4S
Synonym Astradiamant green GX, Basic Green 1, Diamond Green, Emerald Green, Ethyl Green, Malachite Green G, Solid Green JO
Löslighetsinformation Soluble in water (1mg/mL), ethanol, methanol.
InChI-nyckel NNBFNNNWANBMTI-UHFFFAOYSA-M
LEDER CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](CC)CC)C=C2)C3=CC=CC=C3.OS(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn [4-[[4-(dietylamino)fenyl]-fenylmetyliden]cyklohexa-2,5-dien-1-yliden]-dietylazanium;vätesulfat
Molekylvikt (g/mol) 482.639
PubChem CID 12449
Formel vikt 482.65
Kvantitet 25 g
Fysisk form Metalliskt kristallint pulver