Läs mer
Strålande grönt, MP Biomedicals™
Produktkod. 11457781 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11457781 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11457781 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215051680
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Brilliant green
CAS 633-03-4
Molekylformel C27H34N2O4S
Synonym Basic green l, C.I. 42040
InChI-nyckel NNBFNNNWANBMTI-UHFFFAOYSA-M
LEDER CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](CC)CC)C=C2)C3=CC=CC=C3.OS(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn [4-[[4-(dietylamino)fenyl]-fenylmetyliden]cyklohexa-2,5-dien-1-yliden]-dietylazanium;vätesulfat
Molekylvikt (g/mol) 482.639
PubChem CID 12449
Formel vikt 482.65
Färg Klart
Kvantitet 100 g
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Brilliant Green
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P330-Skölj munnen.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Brilliant Green