Läs mer
Brilliant Green, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Basic Green 1 |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C27H33N2.H2O4S/c1-5-28(6-2)25-18-14-23(15-19-25)27(22-12-10-9-11-13-22)24-16-20-26(21-17-24)29(7-3)8-4;1-5(2,3)4/h9-21H,5-8H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1 |
| Formel vikt | 482.2239 |