Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Brilliant Ponceau G |
| CAS | 3761-53-3 |
| Molekylformel | C18H14N2Na2O7S2 |
| InChI-nyckel | YJVBLROMQZEFPA-UHFFFAOYSA-L |
| LEDER | CC1=CC(=C(C=C1)N=NC2=C3C=CC(=CC3=CC(=C2[O-])S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)[O-])C.[Na+].[Na+] |
| IUPAC-namn | dinatrium;5-[(2,4-dimetylfenyl)diazenyl]-6-oxido-7-sulfonaftalen-2-sulfonat |
| Molekylvikt (g/mol) | 480.417 |
| PubChem CID | 102092631 |
| ChEBI | CHEBI:82369 |
| Formel vikt | 480.4 |
| Visa mer |