Läs mer
Invitrogen™ Briljant fläckbuffert
Produktkod. 17460683
Change view
Kvantitet:
100 tester
1000 tester
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17460683 100 tester
17470683 1000 tester
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17460683 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 00440942
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1528.00 SEK
    1420.65 SEK / 100 tester
    Save 107.35 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
För användning som ett komplement till Flow Cytometry Staining Buffer i immunfluorescerande färgningsprotokoll för celler i suspension. Brilliant Stain Buffer är endast nödvändig när man använder mer än en polymerfärgämneskonjugerad antikropp i samma prov.
  • För användning som ett komplement till Flow Cytometri Staining Buffer i immunfluorescerande färgningsprotokoll för celler i suspension
  • Brilliant Stain Buffer är endast nödvändig när man använder mer än en polymerfärgämneskonjugerad antikropp i samma prov
  • Förhindrar ospecifika polymerinteraktioner som kan resultera i att data verkar underkompenserade
  • Bufferten tillhandahålls i en 50μ L/testformat
  • Kompatibel med traditionella fluorokromer, Brilliant Violet färgämnen, Brilliant Ultra Violet färgämnen, Super Bright färgämnen och standardprotokoll för flödescytometri
  • Buffer är inte kompatibel med UltraComp eBeads och UltraComp eBeads Plus kompensationspärlor
  • Om du använder dessa pärlor som ett kompensationsverktyg, ska Flow Cytometry Staining Buffer användas uteslutande för alla utspädningar och tvättar under färgning av mikrosfärerna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Staining Buffer
Kvantitet 100 tester