Beskrivning
- De BD Horizon Brilliant Stain Buffer Plus är en buffert formulerad för immunfluorescerande färgning av celler.
- Denna buffert har utvecklats för att ha en reducerad testvolym för applikationer där den totala färgningsvolymen är ett problem
- . Brilliant Stain Buffer Plus är lika effektiv som BD Horizon Brilliant Fläckbuffert (kat. nr. 563794/566349) i mildrande färgningsartefakter som ses vid användning av flera BD Horizon Brilliant reagenser.
- För optimala och reproducerbara resultat heller BD Horizon Brilliant Stain Buffer Plus eller BD Horizon Brilliant Stain Buffer bör användas när som helst två eller flera BD Horizon Brilliant™ färgämneskonjugerade reagens används i samma experiment.
- De BD Horizon Brilliant Stain Buffer Plus är kompatibel med användningen av andra fluorescerande färgningsreagens konjugerade med traditionella fluorokromer, såsom fluorescein, fykoerytrin eller Alexa Fluor™ färgämnen.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Brilliant stain buffer |
| Kvantitet | 1000 tester |