missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Briljant Sulfaflavin, MP Biomedicals™

Produktkod. 11490932 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11490932 5 g 5g
11400942 25 g 25g
11410942 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11490932 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219507805

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 2391-30-2
Molekylformel C19H13N2NaO5S
Molekylvikt (g/mol) 404.372
InChI-nyckel HYLDLLCHFLSKAG-UHFFFAOYSA-M
Synonym BSF
PubChem CID 23678860
ChEBI CHEBI:87226
IUPAC-namn natrium;6-amino-2-(4-metylfenyl)-1,3-dioxobenso[de]isokinolin-5-sulfonat
LEDER CC1=CC=C(C=C1)N2C(=O)C3=CC=CC4=C3C(=CC(=C4N)S(=O)(=O)[O-])C2=O.[Na+]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Brilliant Sulfaflavine
Formel vikt 418.4
Färg Orange
Kvantitet 5 g
Fysisk form Pulver
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.