missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Brilliant Sulfaflavine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acid Yellow 7 |
| CAS | 2391-30-2 |
| Molekylformel | C19 H13 N2 O5 S . Na |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Lissamine Flavine FFS, Acid New Yellow GMF, Acid Yellow 7, Brilliant Acid Flavine 10J, Brilliant Acid Yellow 8G, Brilliant Sulfo Flavin FFA, Brilliant Sulfo Flavine, Brilliant Sulfo Flavine FF, Brilliant Sulfo Flavine FFA, Brilliant Sulfoflavin, Brilliant Sulfoflavin FF, Brilliant Sulphaflavine, Brilliant Sulpho Flavine FF, Brilliant Sulpho Flavine FFA, Brilliant Sulfaflavine, C.I. 56205, C.I. Acid Yellow 7, Dyacid Yellow FF, Fenazo Yellow XX, Kayaku Acid Brilliant Flavine FF, Lissamine Flavine, Lissamine Flavine FF, Lissamine Yellow FF, Naphthazine Flavine FF, Sulfacid Brilliant Yellow 10J, Sulfaflavine, Triacid Flavine FF, 6-Amino-2,3-dihydro-1,3-dioxo-2-p-tolyl-1H-benz[de]isoquinoline-5-sulfonic Acid Sodium Salt, 6-Amino-2,3-dihydro-2-(4-methylphenyl)-1,3-dioxo-1H-benz[de]isoquinoline-5-sulfonic Acid Monosodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C19H14N2O5S.Na/c1-10-5-7-11(8-6-10)21-18(22)13-4-2-3-12-16(13)14(19(21)23)9-15(17(12)20)27(24,25)26;/h2-9H,20H2,1H3,(H,24,25,26);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].Cc1ccc(cc1)N2C(=O)c3cccc4c(N)c(cc(C2=O)c34)S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | sodium;6-amino-2-(4-methylphenyl)-1,3-dioxobenzo[de]isoquinoline-5-sulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 404.37 |
| Formel vikt | 404.0443 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?