Läs mer
Brimonidin-2,3-dione, TRC
Produktkod. 30137575
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137575 100 mg
30007747 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30137575 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB677525100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 182627-95-8
Molekylformel C11 H10 Br N5 O2
Molekylvikt (g/mol) 324.13
Synonym 2,3-Quinoxalinedione, 5-bromo-6-[(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)amino]-1,4-dihydro-, 5-Bromo-6-[(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)amino]-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione, 5-Bromo-6-[(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)amino]-1,4-dihydroquinoxaline-2,3-dione
IUPAC-namn 5-bromo-6-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-ylamino)-1,4-dihydrokinoxalin-2,3-DION
LEDER Brc1c(NC2=NCCN2)ccc3NC(=O)C(=O)Nc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Brimonidine-2,3-dione
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C11H10BrN5O2/c12-7-5(16-11-13-3-4-14-11)1-2-6-8(7)17-10(19)9(18)15-6/h1-2H,3-4H2,(H,15,18)(H,17,19)(H2,13,14,16)
Formel vikt 323.0018